Anti-MCM3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7080]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128923-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB128923-100
Anti-MCM3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7080]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MCM3 (minichromosome maintenance complex component 3)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7080
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité