Anti-GPR63 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7447]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128925-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB128925-100
Anti-GPR63 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7447]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPR63 (G protein-coupled receptor 63)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7447
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité