Anti-CPS1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7494]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128942-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB128942-100
Anti-CPS1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7494]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CPS1 (carbamoyl-phosphate synthase 1, mitochondrial)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7494
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité