Anti-INHBA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2785]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128958-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB128958-100
Anti-INHBA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2785]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: INHBA (inhibin, beta A)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR2785
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité