Anti-Exportin-5 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR8452]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129006-100EA 580 EUR InStock
ABCAAB129006-100
Anti-Exportin-5 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR8452]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Exportin-5
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8452
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité