Anti-MVD Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6559]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129061-100EA 490 EUR InStock
ABCAAB129061-100
Anti-MVD Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6559]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MVD (mevalonate (diphospho) decarboxylase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6559
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité