Anti-PTPN2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6712]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129070-100EA 480 EUR InStock
ABCAAB129070-100
Anti-PTPN2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6712]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTPN2 (protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6712
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité