Anti-KARS Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7921]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129080-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB129080-100
Anti-KARS Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7921]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KARS (lysyl-tRNA synthetase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7921
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité