Anti-PF4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7762]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129090-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB129090-100
Anti-PF4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7762]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PF4 (platelet factor 4)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7762
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité