Anti-EPHB1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6457]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129103-100EA 455 EUR InStock
ABCAAB129103-100
Anti-EPHB1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6457]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPHB1 (EPH receptor B1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6457
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité