Anti-MFN1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7960]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129154-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB129154-100
Anti-MFN1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7960]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MFN1 (mitofusin 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7960
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité