Anti-LTK Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5175]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129155-100EA 485 EUR InStock
ABCAAB129155-100
Anti-LTK Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5175]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LTK (leukocyte receptor tyrosine kinase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5175
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité