Anti-MTRR Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8349]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129159-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB129159-100
Anti-MTRR Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8349]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MTRR (5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase reductase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8349
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité