Anti-NUDT5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7735]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129163-100EA 470 EUR InStock
ABCAAB129163-100
Anti-NUDT5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7735]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NUDT5 (nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 5)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7735
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité