Anti-MED4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7816]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129170-100EA 470 EUR InStock
ABCAAB129170-100
Anti-MED4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7816]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MED4 (mediator complex subunit 4)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7816
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité