Anti-THEMIS Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7354]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129174-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB129174-100
Anti-THEMIS Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7354]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: THEMIS (thymocyte selection associated)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7354
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité