Anti-MGST1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7935]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129175-100EA 490 EUR InStock
ABCAAB129175-100
Anti-MGST1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7935]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MGST1 (microsomal glutathione S-transferase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7935
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité