Anti-MAT1A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7938]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129176-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB129176-100
Anti-MAT1A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7938]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAT1A (methionine adenosyltransferase I, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7938
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité