Anti-CTBP1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR6800]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129181-100EA 540 EUR InStock
ABCAAB129181-100
Anti-CTBP1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR6800]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTBP1 (C-terminal binding protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6800
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité