Anti-BANF1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR7668]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129184-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB129184-100
Anti-BANF1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR7668]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BANF1 (barrier to autointegration factor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7668
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité