Anti-CLIC3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8244]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129186-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB129186-100
Anti-CLIC3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8244]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CLIC3 (chloride intracellular channel 3)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8244
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité