Anti-Suppressor of Ty 4 homolog 1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6100]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129187-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB129187-100
Anti-Suppressor of Ty 4 homolog 1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6100]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Suppressor of Ty 4 homolog 1
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6100
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité