Anti-PGAM1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8042]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129191-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB129191-100
Anti-PGAM1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8042]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PGAM1 (phosphoglycerate mutase 1 (brain))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8042
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité