Anti-BAD Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1891]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129192-100EA 470 EUR InStock
ABCAAB129192-100
Anti-BAD Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1891]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BAD (BCL2-associated agonist of cell death)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1891
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité