Anti-ERLIN2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8088]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129207-100EA 450 EUR InStock
ABCAAB129207-100
Anti-ERLIN2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8088]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERLIN2 (ER lipid raft associated 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8088
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité