Anti-EPM2A Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129321-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB129321-50
Anti-EPM2A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPM2A (epilepsy, progressive myoclonus type 2A, Lafora disease (laforin))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité