Anti-NCK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129367-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB129367-100
Anti-NCK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NCK1 (NCK adaptor protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 5B7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité