Anti-MELK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129373-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB129373-100
Anti-MELK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MELK (maternal embryonic leucine zipper kinase)
Clonality: monoclonal
Clone: 2G2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité