Anti-NDUFA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129752-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB129752-100
Anti-NDUFA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NDUFA4 (NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 4, 9kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité