Anti-TP53INP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129784-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB129784-100
Anti-TP53INP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TP53INP2 (tumor protein p53 inducible nuclear protein 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité