Anti-Blood Group Antigen B Mouse Monoclonal Antibody [clone: B460]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB129992-500EA 510 EUR InStock
ABCAAB129992-500
Anti-Blood Group Antigen B Mouse Monoclonal Antibody [clone: B460]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Blood Group Antigen B
Clonality: monoclonal
Clone: B460
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité