Anti-BAP1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: BP-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB130202-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB130202-100
Anti-BAP1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: BP-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BAP1 (BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase))
Clonality: monoclonal
Clone: BP-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité