Anti-MYLPF Mouse Monoclonal Antibody [clone: MY-38]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB130221-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB130221-100
Anti-MYLPF Mouse Monoclonal Antibody [clone: MY-38]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MYLPF (myosin light chain, phosphorylatable, fast skeletal muscle)
Clonality: monoclonal
Clone: MY-38
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité