Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: EGFR1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB130738-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB130738-100
Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: EGFR1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EGFR (epidermal growth factor receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: EGFR1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité