Anti-AFP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP154]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB130748-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB130748-100
Anti-AFP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP154]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AFP (alpha-fetoprotein)
Clonality: monoclonal
Clone: SP154
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité