Anti-PTH Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP151]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB130759-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB130759-100
Anti-PTH Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP151]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTH (parathyroid hormone)
Clonality: Monoclonal
Clone: SP151
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité