Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgA/IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Texas Red®)

Fournisseur: Abcam
ABCAAB130774-125EA 0 EUR InStock
ABCAAB130774-125
Anti-IgA/IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Texas Red®)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: Mouse IgG+IgM+IgA
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Texas Red®
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité