Anti-IL12A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP5737]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131039-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB131039-100
Anti-IL12A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP5737]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL12A (interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35))
Clonality: monoclonal
Clone: EP5737
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité