Anti-HDGF Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7899]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131046-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB131046-100
Anti-HDGF Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7899]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HDGF (hepatoma-derived growth factor)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7899
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité