Anti-FCGR2B Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP6243]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131051-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB131051-100
Anti-FCGR2B Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP6243]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FCGR2B (Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32))
Clonality: monoclonal
Clone: EP6243
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité