Anti-ITGA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131055-100EA 480 EUR InStock
ABCAAB131055-100
Anti-ITGA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA3 (integrin, alpha 3 (antigen CD49C, alpha 3 subunit of VLA-3 receptor))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité