Anti-COX7A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131143-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB131143-50
Anti-COX7A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COX7A2 (cytochrome c oxidase subunit VIIa polypeptide 2 (liver))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité