Anti-CBS Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8578]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131155-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB131155-100
Anti-CBS Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8578]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CBS (cystathionine-beta-synthase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8578
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité