Anti-IL12 p40 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5738]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131156-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB131156-100
Anti-IL12 p40 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5738]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL12 p40
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5738
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité