Anti-NCLN Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8528]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131159-100EA 465 EUR InStock
ABCAAB131159-100
Anti-NCLN Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8528]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NCLN (nicalin)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8528
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité