Anti-EEF2 Mouse monoclonal antibody [clone: 4B3-G7-H5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131202-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB131202-100
Anti-EEF2 Mouse monoclonal antibody [clone: 4B3-G7-H5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EEF2 (eukaryotic translation elongation factor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 4B3-G7-H5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité