Anti-Podoplanin / gp36 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7073]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131216-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB131216-100
Anti-Podoplanin / gp36 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7073]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Podoplanin / gp36
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7073
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité