Anti-CP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPSISR6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131220-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB131220-100
Anti-CP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPSISR6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CP (ceruloplasmin (ferroxidase))
Clonality: monoclonal
Clone: EPSISR6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité