Anti-GBP1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR8285]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131255-100EA 480 EUR InStock
ABCAAB131255-100
Anti-GBP1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR8285]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GBP1 (guanylate binding protein 1, interferon-inducible)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8285
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité