Anti-PDCD7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8231]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB131258-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB131258-100
Anti-PDCD7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR8231]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDCD7 (programmed cell death 7)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR8231
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité